2,5-Dichlorobenzylamine 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
(2,5-Dichlorophenyl)methanamine
L11972.03
L11972.06
L11972.03EA
429
PLN
L11972.03
L11972.06
2,5-Dichlorobenzylamine 97%
2,5-Dichlorobenzylamine
Purity: 97%
CAS No.: 10541-69-2
Molecular Formula: C7H7Cl2N
Formula Weight: 176.05
Flash Point:
Formuła:
C₇H₇Cl₂N Temp. Wrzenia: 74…76 °C (0,1 mmHg) Gęstość: 1,318 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00052391 Numer CAS: 10541-69-2 Jednostka: 2735 ADR: 8,III |