2,4-Dichlorobenzyloamina 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
(2,4-Dichlorophenyl)methanamine
A13207.06
A13207.14
A13207.06EA
267
PLN
A13207.06
A13207.14
2,4-Dichlorobenzyloamina 98%
2,4-Dichlorobenzyloamina
Purity: 98%
CAS No.: 95-00-1
Molecular Formula: C7H7Cl2N
Formula Weight: 176.05
Flash Point:
Formuła:
C₇H₇Cl₂N Temp. Wrzenia: 258…260 °C Gęstość: 1,320 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008109 Numer CAS: 95-00-1 Numer WE (dawny EINECS): 202-382-6 Jednostka: 2735 ADR: 8,III |