2,3-Dichlorobenzyloamina 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L11884.03
L11884.06
L11884.14
L11884.03EA
249
PLN
L11884.03
L11884.06
L11884.14
2,3-Dichlorobenzyloamina 97%
2,3-Dichlorobenzyloamina
Purity: 97%
CAS No.: 39226-95-4
Molecular Formula: C7H7Cl2N
Formula Weight: 176.05
Flash Point: 105°(221°F)
Refractive Index: 1.5820
Boiling Point: 124-126°/15mm
Beilstein Reference: 2639296
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00047927
Formuła:
C₇H₇Cl₂N Temp. Wrzenia: 124…126 °C (15 mmHg) Gęstość: 1,321 Temp. Zapłonu: 105 °C (221 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00047927 Numer CAS: 39226-95-4 Jednostka: 2735 ADR: 8,III |