2-Chloro-6-fluorobenzyl alcohol ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
(2-Chloro-6-fluorophenyl)methanol
A11978.06
A11978.14
A11978.06EA
211
PLN
A11978.06
A11978.14
2-Chloro-6-fluorobenzyl alcohol ≥97%
2-Chloro-6-fluorobenzyl alcohol
Purity: 97%
CAS No.: 56456-50-9
Molecular Formula: C7H6ClFO
Formula Weight: 160.58
Flash Point:
Formuła:
C₇H₆ClFO Temp. Wrzenia: 232 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 42…44 °C Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004608 Numer CAS: 56456-50-9 Numer WE (dawny EINECS): 260-192-9 |