Drukuj
4-Chloro-3-trifluorometyloanilina 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 5-Amino-2-chloro-α,α,α-trifluorotoluene, 1-Amino-4-chloro-3-(trifluoromethyl)benzene, 4-Chloro-α,α,α-trifluoro-m-toluidine, 5-Amino-2-chlorobenzotrifluoride
103370250 103371000 103370050
ACRO103370250EA 344 PLN
ACRO103370250 ACRO103371000 ACRO103370050
4-Chloro-3-trifluorometyloanilina 99%
4-Chloro-3-trifluorometyloanilina
Formuła: C₇H₅ClF₃N
MW: 195.57 g/mol
Temp. Wrzenia: 85 °C (3 mmHg)
Temp. topnienia: 34…38 °C
Temp. Zapłonu: 134 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007846
Numer CAS: 320-51-4
Numer WE (dawny EINECS): 206-277-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to pink to light orange Crystalline powder or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 34 to 38 °C
GC ≥98.5 %