4-Chloro-2-(trifluoromethyl)aniline ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
2-Amino-5-chloro-α,α,α-trifluorotoluene, 2-Amino-5-chloro-α,α,α-trifluortoluene, 2-Amino-5-chlorobenzotrifluoride, 4-Chloro-α,α,α-trifluoro-o-toluidine
B21755.14
B21755.22
B21755.36
B21755.14EA
307
PLN
B21755.14
B21755.22
B21755.36
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)aniline ≥97%
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)aniline
Purity: 97%
CAS No.: 445-03-4
Molecular Formula: C7H5ClF3N
Formula Weight: 195.57
Flash Point: 95°(203°F)
Refractive Index: 1.5070
Melting Point: 8-9°
Boiling Point: 66-67°/3mm
Beilstein Reference: 2366801
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00007841
Formuła:
C₇H₅ClF₃N MW: 195.57 g/mol Temp. Wrzenia: 66…67 °C (3 mmHg) Temp. topnienia: 8…9 °C Gęstość: 1.386 Temp. Zapłonu: 95 °C (203 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007841 Numer CAS: 445-03-4 Numer WE (dawny EINECS): 207-151-3 Jednostka: 2810 ADR: 6.1 III |