2-Chloro-6-trifluorometyloanilina ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
B22714.06
B22714.14
B22714.06EA
325
PLN
B22714.06
B22714.14
2-Chloro-6-trifluorometyloanilina ≥97%
2-Chloro-6-trifluorometyloanilina
Purity: 97%
CAS No.: 433-94-3
Molecular Formula: C7H5ClF3N
Formula Weight: 195.57
Boiling Point: 39-40°/0.1mm
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00272565
Formuła:
C₇H₅ClF₃N Temp. Wrzenia: 39…40 °C (0,1 mmHg) Gęstość: 1,42 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00272565 Numer CAS: 433-94-3 Numer WE (dawny EINECS): 207-091-8 Jednostka: 2810 ADR: 6.1,III |