2-Chloro-5-trifluorometyloanilina ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
3-Amino-4-chloro-α,α,α-trifluortoluene, 3-Amino-4-chloro-α,α,α-trifluorotoluene, 6-Chloro-α,α,α-trifluoro-m-toluidine, 3-Amino-4-chlorobenzotrifluoride
A16004.14
A16004.22
A16004.14EA
263
PLN
A16004.14
A16004.22
2-Chloro-5-trifluorometyloanilina ≥97%
2-Chloro-5-trifluorometyloanilina
Purity: 97%
CAS No.: 121-50-6
Molecular Formula: C7H5ClF3N
Formula Weight: 195.57
Flash Point: 75°(167°F)
Refractive Index: 1.4990
Melting Point: 8-10°
Boiling Point: 82-83°/9mm
Beilstein Reference: 879910
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00007673
Formuła:
C₇H₅ClF₃N MW: 195.57 g/mol Temp. Wrzenia: 82…83 °C (9 mmHg) Temp. topnienia: 8…10 °C Gęstość: 1.424 Temp. Zapłonu: 75 °C (167 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007673 Numer CAS: 121-50-6 Numer WE (dawny EINECS): 204-475-7 Jednostka: 2810 ADR: 6.1 III |