Drukuj
2-Chloro-4-trifluorometyloanilina, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: 4-Amino-3-chloro-α,α,α-trifluorotoluene, 2-Chloro-α,α,α-trifluoro-p-toluidine, 4-Amino-3-chlorobenzotrifluoride
M-Clarity™ quality level = MQ100
578568-25G 578568-5G
SIAL578568-25GEA 277 PLN
SIAL578568-25G SIAL578568-5G
2-Chloro-4-trifluorometyloanilina, Sigma-Aldrich®
2-Chloro-4-trifluorometyloanilina
Formuła: C₇H₅ClF₃N
MW: 195.57 g/mol
Temp. Wrzenia: 89 °C (0.5 mmHg)
Numer MDL: MFCD00042563
Numer CAS: 39885-50-2
Numer WE (dawny EINECS): 254-674-8
Jednostka: 2810
ADR: 6.1 III