2-Chloro-4-trifluorometyloanilina ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
4-Amino-3-chloro-α,α,α-trifluorotoluene, 2-Chloro-α,α,α-trifluoro-p-toluidine, 4-Amino-3-chlorobenzotrifluoride
A12242.06
A12242.14
A12242.22
A12242.06EA
414
PLN
A12242.06
A12242.14
A12242.22
2-Chloro-4-trifluorometyloanilina ≥98%
2-Chloro-4-trifluorometyloanilina
Purity: 98%
CAS No.: 39885-50-2
Molecular Formula: C7H5ClF3N
Formula Weight: 195.57
Flash Point: 103°(217°F)
Refractive Index: 1.5015
Boiling Point: 214-218°
Beilstein Reference: 4179703
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00042563
Formuła:
C₇H₅ClF₃N MW: 195.57 g/mol Temp. Wrzenia: 214…218 °C Gęstość: 1.434 Temp. Zapłonu: 103 °C (217 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00042563 Numer CAS: 39885-50-2 Numer WE (dawny EINECS): 254-674-8 Jednostka: 2810 ADR: 6.1 III |