4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L10127.03
L10127.06
L10127.03EA
392
PLN
L10127.03
L10127.06
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate ≥97%
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate
Purity: 97%
CAS No.: 23163-86-2
Molecular Formula: C8H3ClF3NS
Formula Weight: 237.63
Flash Point:
Formuła:
C₈H₃ClF₃NS Temp. Wrzenia: 248…251 °C Temp. topnienia: 34…36 °C Gęstość: 1,470 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00041090 Numer CAS: 23163-86-2 Jednostka: 2922 ADR: 8,III |