Drukuj
α-Chloro-4-fluorotoluen ≥99%, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: 4-Fluorobenzyl chloride, p-Fluorobenzyl chloride, 1-Chloromethyl-4-fluorobenzene, α-Chloro-4-fluorotoluene, 1-(Chloromethyl)-4-fluorobenzene
M-Clarity™ quality level = MQ100
F8004-100G-A F8004-25G-A
SIALF8004-100G-AEA 326 PLN
SIALF8004-100G-A SIALF8004-25G-A
α-Chloro-4-fluorotoluen ≥99%, Sigma-Aldrich®
α-Chloro-4-fluorotoluen
Formuła: C₇H₆ClF
Temp. Wrzenia: 181,2 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –18 °C
Gęstość: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 60 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000913
Numer CAS: 352-11-4
Numer WE (dawny EINECS): 206-516-4
Jednostka: 3265
ADR: 8,II