Drukuj
2,5-Dichloro-α,α,α-trifluorotoluene ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1,4-Dichloro-2-(trifluoromethyl)benzene, 2,5-Dichlorobenzotrifluoride
A11310.06 A11310.14
A11310.06EA 228 PLN
A11310.06 A11310.14
2,5-Dichloro-α,α,α-trifluorotoluene ≥98%
2,5-Dichloro-α,α,α-trifluorotoluene
Purity: 98% CAS No.: 320-50-3 Molecular Formula: C7H3Cl2F3 Formula Weight: 215.00 Flash Point: 76°(168°F) Refractive Index: 1.4830 Beilstein Reference: 1955442 UN No.: 1760 MDL No.: MFCD00000608
Formuła: C₇H₃Cl₂F₃
Temp. Wrzenia: 181 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 11 °C
Gęstość: 1,483
Temp. Zapłonu: 76 °C (168 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000608
Numer CAS: 320-50-3
Numer WE (dawny EINECS): 206-276-0
Jednostka: 1760
ADR: 8,III