Kwas 4-chloro-m-toluilowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L08533.09
L08533.04
L08533.18
L08533.09EA
692
PLN
L08533.09
L08533.04
L08533.18
Kwas 4-chloro-m-toluilowy ≥98%
Kwas 4-chloro-m-toluilowy
Purity: 98%
CAS No.: 7697-29-2
Molecular Formula: C8H7ClO2
Formula Weight: 170.60
Melting Point: 212-216°
Beilstein Reference: 1936535
Formuła:
C₈H₇ClO₂ Temp. topnienia: 212…216 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00045853 Numer CAS: 7697-29-2 |