4-Chloro-o-toluic acid ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H27262.03
H27262.06
H27262.03EA
221
PLN
H27262.03
H27262.06
4-Chloro-o-toluic acid ≥98%
4-Chloro-o-toluic acid
Purity: 98%
CAS No.: 7499-07-2
Molecular Formula: C8H7ClO2
Formula Weight: 170.60
Melting Point: 170-174°
MDL No.: MFCD00045852
Formuła:
C₈H₇ClO₂ MW: 170.6 g/mol Temp. topnienia: 170…174 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00045852 Numer CAS: 7499-07-2 |