Kwas 6-chloro-o-toluilowy ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L18348.06
L18348.03
L18348.06EA
1930
PLN
L18348.06
L18348.03
Kwas 6-chloro-o-toluilowy ≥97%
Kwas 6-chloro-o-toluilowy
Purity: 97%
CAS No.: 21327-86-6
Molecular Formula: C8H7ClO2
Formula Weight: 170.60
Melting Point: 103-105°
Beilstein Reference: 2614092
Formuła:
C₈H₇ClO₂ Temp. topnienia: 103…105 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00045799 Numer CAS: 21327-86-6 |