Drukuj
Chlorek 4-(chlorometylo)benzoilu 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
314440050 314440250
ACRO314440050EA 384 PLN
ACRO314440050 ACRO314440250
Chlorek 4-(chlorometylo)benzoilu 97%
Chlorek 4-(chlorometylo)benzoilu
Formuła: C₈H₆Cl₂O
MW: 189.04 g/mol
Temp. Wrzenia: 126…128 °C (6 mmHg)
Temp. topnienia: 29…33 °C
Temp. Zapłonu: 92 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00053224
Numer CAS: 876-08-4
Numer WE (dawny EINECS): 212-881-0
Jednostka: 3261
ADR: 8 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light beige Low melting crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %