4'-Chloropropiofenon ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
1-(4-Chlorophenyl)propan-1-one
A11633.14
A11633.22
A11633.14EA
296
PLN
A11633.14
A11633.22
4'-Chloropropiofenon ≥98%
4'-Chloropropiofenon
Purity: 98%
CAS No.: 6285-05-8
Molecular Formula: C9H9ClO
Formula Weight: 168.62
Flash Point:
Formuła:
C₉H₉ClO Temp. Wrzenia: 125…126 °C (13 mmHg) Temp. topnienia: 33…36 °C Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000626 Numer CAS: 6285-05-8 Numer WE (dawny EINECS): 228-511-6 |