Drukuj
3'-Chloroacetofenon, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: m-Chloroacetophenone, 1-(3-Chlorophenyl)ethanone
M-Clarity™ quality level = MQ100
288799-25G 288799-5G
SIAL288799-25GEA 128 PLN
SIAL288799-25G SIAL288799-5G
3'-Chloroacetofenon, Sigma-Aldrich®
3'-Chloroacetofenon
Formuła: C₈H₇ClO
Temp. Wrzenia: 241 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,184 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000593
Numer CAS: 99-02-5
Numer WE (dawny EINECS): 202-721-8
Jednostka: 3416
ADR: 6.1,II