3'-Chloroacetofenon ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
m-Chloroacetophenone, 1-(3-Chlorophenyl)ethanone
A15592.06
A15592.14
A15592.22
A15592.06EA
334
PLN
A15592.06
A15592.14
A15592.22
3'-Chloroacetofenon ≥98%
3'-Chloroacetofenon
Purity: 98+%
CAS No.: 99-02-5
Molecular Formula: C8H7ClO
Formula Weight: 154.60
Flash Point: 105°(221°F)
Refractive Index: 1.5506
Boiling Point: 227-229°
Beilstein Reference: 636318
UN No.: 3416
MDL No.: MFCD00000593
Formuła:
C₈H₇ClO Temp. Wrzenia: 227…229 °C Gęstość: 1,191 Temp. Zapłonu: 105 °C (221 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000593 Numer CAS: 99-02-5 Numer WE (dawny EINECS): 202-721-8 Jednostka: 3416 ADR: 6.1,II |