Drukuj
3'-Chloroacetofenon 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: m-Chloroacetophenone, 1-(3-Chlorophenyl)ethanone
134840250 134841000
ACRO134840250EA 493 PLN
ACRO134840250 ACRO134841000
3'-Chloroacetofenon 98%
3'-Chloroacetofenon
Formuła: C₈H₇ClO
Temp. Wrzenia: 241 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,19 g/cm³
Temp. Zapłonu: 105 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000593
Numer CAS: 99-02-5
Numer WE (dawny EINECS): 202-721-8
ADR: 6.1,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5480 to 1.5500 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %