3'-Chloropropiophenone ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
m-Chloropropiophenone, 1-(3-Chlorophenyl)propan-1-one
A12542.14
A12542.22
A12542.36
A12542.14EA
291
PLN
A12542.14
A12542.22
A12542.36
3'-Chloropropiophenone ≥98%
3'-Chloropropiophenone
Purity: 98%
CAS No.: 34841-35-5
Molecular Formula: C9H9ClO
Formula Weight: 168.62
Flash Point:
Formuła:
C₉H₉ClO Temp. Wrzenia: 123…124 °C (13 mmHg) Temp. topnienia: 45…47 °C Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009925 Numer CAS: 34841-35-5 Numer WE (dawny EINECS): 252-242-3 |