Drukuj
3'-Chloropropiophenone 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: m-Chloropropiophenone, 1-(3-Chlorophenyl)propan-1-one
276580250 276582500
ACRO276580250EA 195 PLN
ACRO276580250 ACRO276582500
3'-Chloropropiophenone 98%
3'-Chloropropiophenone
Formuła: C₉H₉ClO
Temp. Wrzenia: 124 °C (14 mmHg)
Temp. topnienia: 43…47 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Numer MDL: MFCD00009925
Numer CAS: 34841-35-5
Numer WE (dawny EINECS): 252-242-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 43 to 47 °C
GC ≥97.5 %