2,2′,4′-trichloroacetofenon ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
2,4-Dichlorophenacyl chloride, α,2,4-Trichloroacetophenone, 2,2',4'-Trichloroacetophenone
A10835.14
A10835.22
A10835.36
A10835.14EA
186
PLN
A10835.14
A10835.22
A10835.36
2,2′,4′-trichloroacetofenon ≥97%
2,2′,4′-trichloroacetofenon
Purity: 97%
CAS No.: 4252-78-2
Molecular Formula: C8H5Cl3O
Formula Weight: 223.49
Flash Point:
Formuła:
C₈H₅Cl₃O Temp. Wrzenia: 292 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 52…56 °C Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000934 Numer CAS: 4252-78-2 Numer WE (dawny EINECS): 224-218-2 Jednostka: 2923 ADR: 8,III |