Drukuj
2',4'-Dichloroacetofenon 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
302430250 302432500
ACRO302430250EA 205 PLN
ACRO302430250 ACRO302432500
2',4'-Dichloroacetofenon 97%
2',4'-Dichloroacetofenon
Formuła: C₈H₆Cl₂O
Temp. Wrzenia: 247 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 29…34 °C
Gęstość: 1,32 g/cm³
Temp. Zapłonu: 131 °C
Numer MDL: MFCD00000581
Numer CAS: 2234-16-4
Numer WE (dawny EINECS): 218-780-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Colorless to yellow-brown Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 29 to 33 °C
GC ≥96.0 %