2',6'-Dichloroacetophenone ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L06348.03
L06348.06
L06348.03EA
446
PLN
L06348.03
L06348.06
2',6'-Dichloroacetophenone ≥98%
2',6'-Dichloroacetophenone
Purity: 98%
CAS No.: 2040-05-3
Molecular Formula: C8H6Cl2O
Formula Weight: 189.04
Melting Point: 41-44°
Boiling Point: 176-180°/83mm
MDL No.: MFCD00016339
Formuła:
C₈H₆Cl₂O Temp. Wrzenia: 176…180 °C (83 mmHg) Temp. topnienia: 41…44 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00016339 Numer CAS: 2040-05-3 Numer WE (dawny EINECS): 218-035-7 |