3',4'-Dichloroacetofenon ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A13568.14
A13568.22
A13568.14EA
567
PLN
A13568.14
A13568.22
3',4'-Dichloroacetofenon ≥98%
3',4'-Dichloroacetofenon
Purity: 98+%
CAS No.: 2642-63-9
Molecular Formula: C8H6Cl2O
Formula Weight: 189.04
Melting Point: 72-76°
Boiling Point: 134-135mm/12mm
MDL No.: MFCD00000553
Formuła:
C₈H₆Cl₂O Temp. Wrzenia: 134…135°C (12 mmHg) Temp. topnienia: 72…76 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000553 Numer CAS: 2642-63-9 Numer WE (dawny EINECS): 220-146-0 |