2',3'-Dichloroacetophenone ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A12667.03
A12667.06
A12667.03EA
307
PLN
A12667.03
A12667.06
2',3'-Dichloroacetophenone ≥98%
2',3'-Dichloroacetophenone
Purity: 98%
CAS No.: 56041-57-7
Molecular Formula: C8H6Cl2O
Formula Weight: 189.04
Refractive Index: 1.5600
Boiling Point: 106-108°/2mm
MDL No.: MFCD00052988
Formuła:
C₈H₆Cl₂O Temp. Wrzenia: 106…108 °C (2 mmHg) Gęstość: 1,293 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00052988 Numer CAS: 56041-57-7 Numer WE (dawny EINECS): 259-954-3 |