Drukuj
β-chloropropiofenon, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
335614-10G 335614-50G
SIAL335614-10GEA 282 PLN
SIAL335614-10G SIAL335614-50G
β-chloropropiofenon, Sigma-Aldrich®
β-chloropropiofenon
Formuła: (C₆H₅)C(O)CH₂CH₂Cl
Temp. Wrzenia: 263 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 48…49 °C
Gęstość: 1,181 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00000990
Numer CAS: 936-59-4
Numer WE (dawny EINECS): 213-317-6