β-chloropropiofenon 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
3-Chloropropiophenone
A12290.09
A12290.18
A12290.22
A12290.09EA
432
PLN
A12290.09
A12290.18
A12290.22
β-chloropropiofenon 96%
β-chloropropiofenon
Purity: 96%
CAS No.: 936-59-4
Molecular Formula: C9H9ClO
Formula Weight: 168.62
Flash Point:
Formuła:
(C₆H₅)C(O)CH₂CH₂Cl MW: 168.62 g/mol Temp. Wrzenia: 113…115 °C (4 mmHg) Temp. topnienia: 46…50 °C Gęstość: 1.181 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000990 Numer CAS: 936-59-4 Numer WE (dawny EINECS): 213-317-6 |