(4-Chlorophenyl)acetonitrile 98+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
4-Chlorobenzyl cyanide
A15295.22
A15295.36
A15295.22EA
223
PLN
A15295.22
A15295.36
(4-Chlorophenyl)acetonitrile 98+%
(4-Chlorophenyl)acetonitrile
Purity: 98+%
CAS No.: 140-53-4
Molecular Formula: C8H6ClN
Formula Weight: 151.60
Flash Point: 134°(273°F)
Refractive Index: 1.5430
Odour: Pungent
Melting Point: 28-31°
Boiling Point: 141-143°/11mm
Beilstein Reference: 971171
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00001918
Formuła:
C₈H₆ClN Temp. Wrzenia: 141…143 °C (11 mmHg) Temp. topnienia: 28…31 °C Gęstość: 1,190 Temp. Zapłonu: 134 °C (273 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001918 Numer CAS: 140-53-4 Numer WE (dawny EINECS): 205-418-9 Jednostka: 3439 ADR: 6.1,II |