(2-Chlorophenyl)acetonitrile ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A13176.09
A13176.18
A13176.09EA
258
PLN
A13176.09
A13176.18
(2-Chlorophenyl)acetonitrile ≥98%
(2-Chlorophenyl)acetonitrile
Purity: 98+%
CAS No.: 2856-63-5
Molecular Formula: C8H6ClN
Formula Weight: 151.60
Flash Point:
Formuła:
C₈H₆ClN Temp. Wrzenia: 240…242 °C Temp. topnienia: 21…24 °C Gęstość: 1 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001898 Numer CAS: 2856-63-5 Numer WE (dawny EINECS): 220-669-4 Jednostka: 3439 ADR: 6.1,III |