(3,4-Dichlorophenyl)acetonitrile ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
3,4-Dichlorophenylacetonitrile, 3,4-Dichlorobenzyl cyanide
A11382.14
A11382.22
A11382.14EA
319
PLN
A11382.14
A11382.22
(3,4-Dichlorophenyl)acetonitrile ≥98%
(3,4-Dichlorophenyl)acetonitrile
Purity: 98%
CAS No.: 3218-49-3
Molecular Formula: C8H5Cl2N
Formula Weight: 186.04
Flash Point:
Formuła:
C₈H₅Cl₂N Temp. Wrzenia: 169…171 °C (12 mmHg) Temp. topnienia: 38…42 °C Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001909 Numer CAS: 3218-49-3 Numer WE (dawny EINECS): 221-743-9 Jednostka: 3439 ADR: 6.1,III |