Drukuj
3-Chloro-4-hydroxybenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
644188-1G 644188-5G
SIAL644188-1GEA 141 PLN
SIAL644188-1G SIAL644188-5G
3-Chloro-4-hydroxybenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
3-Chloro-4-hydroxybenzaldehyde
Formuła: C₇H₅ClO₂
Temp. Wrzenia: 251 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 133…134 °C
Gęstość: 1,0404 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00016981
Numer CAS: 2420-16-8