Drukuj
2-Chlorotoluen, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: o-Chlorotoluen
M-Clarity™ quality level = MQ100
111910-100G 111910-1KG 111910-4KG
SIAL111910-100GEA 171 PLN
SIAL111910-100G SIAL111910-1KG SIAL111910-4KG
2-Chlorotoluen, Sigma-Aldrich®
2-Chlorotoluen
Formuła: C₇H₇Cl
Temp. Wrzenia: 159 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –36 °C
Gęstość: 1,0825 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 48 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000562
Numer CAS: 95-49-8
Numer WE (dawny EINECS): 202-424-3
Jednostka: 2238
ADR: 3,III
Klasyfikacja Merck : 13,02190