Drukuj
5-Methylsalicylaldehyde, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: 2-Hydroxy-5-methylbenzaldehyde
454664-1G 454664-5G
SIAL454664-1GEA 245 PLN
SIAL454664-1G SIAL454664-5G
5-Methylsalicylaldehyde, Sigma-Aldrich®
5-Methylsalicylaldehyde
Formuła: C₈H₈O₂
Temp. Wrzenia: 217 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 54 °C
Gęstość: 1,0913 g/cm³ (59 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00274297
Numer CAS: 613-84-3
Numer WE (dawny EINECS): 210-357-6