Drukuj

4-Etylbenzaldehyd, Sigma-Aldrich®

Dostawca: Merck
Uwaga


M-Clarity™ quality level = MQ100

233633-100G 233633-25G
SIAL233633-100GEA 752 PLN
SIAL233633-100G SIAL233633-25G
4-Etylbenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
4-Etylbenzaldehyd
Formuła: C₉H₁₀O
Temp. Wrzenia: 83 °C (1013 hPa)
Gęstość: 0,97 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00006956
Numer CAS: 4748-78-1
Numer WE (dawny EINECS): 225-268-8

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR