Drukuj
3-Tolualdehyd, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: m-Tolualdehyde, 3-Methylbenzaldehyde, m-Tolylaldehyde
M-Clarity™ quality level = MQ200
T35505-100G T35505-25G T35505-5G
SIALT35505-100GEA 1140 PLN
SIALT35505-100G SIALT35505-25G SIALT35505-5G
3-Tolualdehyd, Sigma-Aldrich®
3-Tolualdehyd
Formuła: C₈H₈O
MW: 120.15 g/mol
Temp. Wrzenia: 199
Gęstość: 1.0535 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003374
Numer CAS: 620-23-5
Numer WE (dawny EINECS): 210-632-0