4-Bromo-m-krezol ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L17510.03
L17510.06
L17510.03EA
234
PLN
L17510.03
L17510.06
4-Bromo-m-krezol ≥98%
4-Bromo-m-krezol
Purity: 98%
CAS No.: 14472-14-1
Molecular Formula: C7H7BrO
Formula Weight: 187.04
Odour: Phenol-like
Melting Point: 57-61°
Boiling Point: 142-145°/23mm
Beilstein Reference: 1859122
MDL No.: MFCD00079723
Formuła:
C₇H₇BrO Temp. Wrzenia: 142…145 °C (23 mmHg) Temp. topnienia: 57…61 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00079723 Numer CAS: 14472-14-1 Numer WE (dawny EINECS): 238-464-3 |