Alkohol 4-bromobenzylowy ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
(4-Bromophenyl)methanol
A13197.09
A13197.18
A13197.09EA
358
PLN
A13197.09
A13197.18
Alkohol 4-bromobenzylowy ≥99%
Alkohol 4-bromobenzylowy
Purity: 99%
CAS No.: 873-75-6
Molecular Formula: C7H7BrO
Formula Weight: 187.04
Melting Point: 76-79°
Beilstein Reference: 1931620
Formuła:
C₇H₇BrO Temp. Wrzenia: 268 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 76…79 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004650 Numer CAS: 873-75-6 Numer WE (dawny EINECS): 212-851-7 |