Drukuj
Alkohol 4-bromobenzylowy 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
181770100 181770500
ACRO181770100EA 261 PLN
ACRO181770100 ACRO181770500
Alkohol 4-bromobenzylowy 99%
Alkohol 4-bromobenzylowy
Formuła: C₇H₇BrO
Temp. Wrzenia: 268 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 75…78 °C
Numer MDL: MFCD00004650
Numer CAS: 873-75-6
Numer WE (dawny EINECS): 212-851-7