3-Bromo-p-krezol ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H28689.06
H28689.03
H28689.06EA
2550
PLN
H28689.06
H28689.03
3-Bromo-p-krezol ≥98%
3-Bromo-p-krezol
Purity: 98%
CAS No.: 60710-39-6
Molecular Formula: C7H7BrO
Formula Weight: 187.04
Melting Point: 54-57°
MDL No.: MFCD08273793
Formuła:
C₇H₇BrO Temp. topnienia: 54…57 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD08273793 Numer CAS: 60710-39-6 |