5-Bromo-o-cresol 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
1-Bromo-3-hydroxy-4-methylbenzene, 5-Bromo-2-methylphenol
H26956.09
H26956.03
H26956.09EA
1520
PLN
H26956.09
H26956.03
5-Bromo-o-cresol 95%
5-Bromo-o-cresol
Purity: 95%
CAS No.: 36138-76-8
Molecular Formula: C7H7BrO
Formula Weight: 187.04
Melting Point: 77-80°
MDL No.: MFCD08061906
Formuła:
C₇H₇BrO MW: 187.04 g/mol Temp. topnienia: 77…80 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD08061906 Numer CAS: 36138-76-8 |