Alkohol 2-bromobenzylowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
(2-Bromophenyl)methanol
A15700.09
A15700.18
A15700.09EA
286
PLN
A15700.09
A15700.18
Alkohol 2-bromobenzylowy ≥98%
Alkohol 2-bromobenzylowy
Purity: 98%
CAS No.: 18982-54-2
Molecular Formula: C7H7BrO
Formula Weight: 187.04
Melting Point: 78-82°
Beilstein Reference: 2243418
Formuła:
C₇H₇BrO Temp. Wrzenia: 255 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 78…82 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004600 Numer CAS: 18982-54-2 Numer WE (dawny EINECS): 242-719-4 |