Drukuj
Alkohol 2-bromobenzylowy 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: (2-Bromophenyl)methanol
180100100 180100250
ACRO180100100EA 205 PLN
ACRO180100100 ACRO180100250
Alkohol 2-bromobenzylowy 98%
Alkohol 2-bromobenzylowy
Formuła: C₇H₇BrO
Temp. Wrzenia: 255 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 78…82 °C
Numer MDL: MFCD00004600
Numer CAS: 18982-54-2
Numer WE (dawny EINECS): 242-719-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to beige Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 78 to 82 °C
GC ≥97.5 %
HPLC ≥94 %