4-Bromo-2-metyloanizol ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
B21621.09
B21621.18
B21621.09EA
259
PLN
B21621.09
B21621.18
4-Bromo-2-metyloanizol ≥98%
4-Bromo-2-metyloanizol
Purity: 98+%
CAS No.: 14804-31-0
Molecular Formula: C8H9BrO
Formula Weight: 201.06
Melting Point: 66-69°
Boiling Point: 124-125°/25mm
MDL No.: MFCD01321139
Formuła:
C₈H₉BrO Temp. Wrzenia: 124…125 °C (25 mmHg) Temp. topnienia: 66…69 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD01321139 Numer CAS: 14804-31-0 |