Drukuj
α-Bromo-2-nitrotoluen, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: α-Bromo-o-nitrotoluene, 1-(Bromomethyl)-2-nitrobenzene, alpha-Bromo-2-nitrotoluene, 2-Nitrobenzyl bromide
M-Clarity™ quality level = MQ100
107794-25G 107794-5G
SIAL107794-25GEA 560 PLN
SIAL107794-25G SIAL107794-5G
α-Bromo-2-nitrotoluen, Sigma-Aldrich®
α-Bromo-2-nitrotoluen
Formuła: C₇H₆BrNO₂
MW: 216.03 g/mol
Temp. topnienia: 45…47 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00007184
Numer CAS: 3958-60-9
Numer WE (dawny EINECS): 223-558-9
Jednostka: 3261
ADR: 8 II