4-Bromo-m-toluidine ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
3-Amino-6-bromotoluene, 4-Bromo-3-methylaniline, 5-Amino-2-bromotoluene
A15417.09
A15417.18
A15417.09EA
197
PLN
A15417.09
A15417.18
4-Bromo-m-toluidine ≥97%
4-Bromo-m-toluidine
Purity: 97%
CAS No.: 6933-10-4
Molecular Formula: C7H8BrN
Formula Weight: 186.06
Odour: Characteristic
Melting Point: 79-83°
Boiling Point: 239-241°
Beilstein Reference: 2689600
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00007828
Formuła:
C₇H₈BrN MW: 186.05 g/mol Temp. Wrzenia: 239…241 °C Temp. topnienia: 79…83 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007828 Numer CAS: 6933-10-4 Numer WE (dawny EINECS): 230-056-3 Jednostka: 2811 ADR: 6.1 III |