4-Bromo-o-toluidine ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A15543.14
A15543.22
A15543.14EA
403
PLN
A15543.14
A15543.22
4-Bromo-o-toluidine ≥98%
4-Bromo-o-toluidine
Purity: 98%
CAS No.: 583-75-5
Molecular Formula: C7H8BrN
Formula Weight: 186.06
Flash Point:
Formuła:
C₇H₈BrN Temp. Wrzenia: 240 °C Temp. topnienia: 56…60 °C Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007825 Numer CAS: 583-75-5 Numer WE (dawny EINECS): 209-519-9 Jednostka: 2811 ADR: 6.1,III |