3-Bromo-p-toluidine ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
4-Amino-2-bromotoluene, 3-Bromo-4-methylaniline
B24670.06
B24670.14
B24670.06EA
383
PLN
B24670.06
B24670.14
3-Bromo-p-toluidine ≥97%
3-Bromo-p-toluidine
Purity: 97%
CAS No.: 7745-91-7
Molecular Formula: C7H8BrN
Formula Weight: 186.06
Flash Point:
Formuła:
C₇H₈BrN MW: 186.05 g/mol Temp. Wrzenia: 254…257 °C Temp. topnienia: 25…28 °C Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00134176 Numer CAS: 7745-91-7 Numer WE (dawny EINECS): 231-807-8 Jednostka: 2811 ADR: 6.1 III |